Läs mer
3-Methoxybenzyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxybenzyl Chloride |
| CAS | 824-98-6 |
| Molekylformel | C8 H9 Cl O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(CCl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(chloromethyl)-3-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.61 |
| Formel vikt | 156.0342 |