Läs mer
3-Methoxybenzylamine, 97%
Produktkod. 11311497
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311497 25 g 25g
11301497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02054.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5071-96-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-metoxibensylamin används vid framställning av 6-substituerade puriner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-metoxibensylamin används vid framställning av 6-
substituerade puriner. Löslighet
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5071-96-5
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00008115
InChI-nyckel GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzylamine, m-methoxybenzylamine, 3-methoxyphenyl methanamine, 1-3-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy, 3-methoxyphenyl methylamine, benzylamine, m-methoxy, methoxybenzylamine, 3, benzenemethanamine, 3-methoxy-9ci, sz4
PubChem CID 21156
IUPAC-namn (3-metoxifenyl)metanamin
LEDER COC1=CC=CC(CN)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxybenzylamine
Densitet 1.066
Kokpunkt 230°C to 231°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.547
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1447182
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 137.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.