Läs mer
3'-metoxibifenyl-4-sulfonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15279656 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
15279656 5 g 5g
15269656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15279656 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450480050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 186550-26-5
Molekylformel C13H11ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 282.75
InChI-nyckel DVQBUJTYQXKLKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methoxy, 4-3-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3/'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 10826798
IUPAC-namn 4-(3-metoxifenyl)bensensulfonylklorid
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
Smältpunkt 81 °C till 83 °C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 282.75
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.