Läs mer
3-Methoxycarbonyl-1-(methyl-d3)pyridinium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxycarbonyl-1-(methyl-d3)pyridinium Iodide |
| CAS | 131448-16-3 |
| Molekylformel | C8H7D3INO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Pyridinium, 3-(methoxycarbonyl)-1-(methyl-d3)-, iodide (9CI), 3-Methoxycarbonyl-1-(methyl-d3)pyridinium iodide, Iodonicot-d3, Trigonelline-d3 iodide methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)-1-methylpyridinium-D3 (N-methyl-D3) iodide, 3-(Methoxycarbonyl)-1-(methyl-d3)pyridinium iodide, 3-Carboxy-1-(methyl-d3)pyridinium iodide methyl ester, N-(Methyl-d3)-3-carbomethoxypyridinium iodide, 1-(Methyl-d3)-3-methoxycarbonylpyridinium iodide, 3-(Methoxycarbonyl)-1-(trideuteriomethyl)pyridinium iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10NO2.HI/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h3-6H,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3; |
| LEDER | [I-].[2H]C([2H])([2H])[n+]1cccc(c1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 1-(trideuteriomethyl)pyridin-1-ium-3-carboxylate;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.09 |
| Formel vikt | 281.9945 |