Läs mer
3-metoxikarbonyl-2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolidin-1-oxyl, TRC
Produktkod. 30481587
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481587 25 mg
30469965 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30481587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26167025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2154-32-7
Molekylformel C10 H18 N O3
Molekylvikt (g/mol) 200.25
IUPAC-namn Metyl 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetrametylpyrrolidin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1CC(C)(C)N([O])C1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidin-1-oxyl
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18NO3/c1-9(2)6-7(8(12)14-5)10(3,4)11(9)13/h7H,6H2,1-5H3
Formel vikt 200.1287