Läs mer
3-(metoxikarbonyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11387289
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387289 1 g 1g
11397289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27444.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 99769-19-4 | C8H9BO4 | 179,97 g/mol
Reagens som används för tandem-typ Pd(II)-katalyserad oxidativ Heck-reaktion och intramolekylär CH-amideringssekvens, kopparmedierad ligandfri aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, enpots ipsonitrering av arylboronsyror, koppar-katalyserad cyklokondensnitrering, följt av cyklokondensnitrering palladium-fosfin-katalyserad Suzuki-Miyaura-koppling. Reagens som används vid framställning av biaryler via nickelkatalyserad Suzuki-Miyaura-korskopplingsreaktion av arylhalogenider med arylboronsyra6, kronomoner och deras bradykinin B1 antagonistiskt aktiva, Pt-nanopartiklar vid fotoaktiva metallorganiska ramverk, vilket resulterar i effektiv väteelektro-injektionsinjektionssynergism, salylisk fotobaserat synergistiskt tienylbensoesyror som E. coli metioninaminopeptidashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reagens som används för tandem-typ Pd(II)-katalyserad oxidativ Heck-reaktion och intramolekylär CH-amideringssekvens, kopparmedierad ligandlös aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, en-kärls ipso-nitrering av arylboronsyror, koppar-densnitration följt av cyklokondensering, cyklokondenserad katalyserad palladium-fosfin-katalyserad Suzuki-Miyaura-koppling. Reagens som används vid framställning av biaryler via nickelkatalyserad Suzuki-Miyaura-korskopplingsreaktion av arylhalogenider med arylboronsyra6, kronomoner och deras bradykinin B1 antagonistiskt aktiva, Pt-nanopartiklar vid fotoaktiva metallorganiska ramverk, vilket resulterar i effektiv väteelektro-injektionsinjektionssynergism, salylisk fotobaserat synergistiskt tienylbensoesyror som E. coli metioninaminopeptidashämmare.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99769-19-4
Molekylformel C8H9BO4
Molekylvikt (g/mol) 179.97
MDL-nummer MFCD02093046
InChI-nyckel ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 3-methoxycarbonylphenylbaronic acid, methyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, m-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-carbomethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2734714
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 136°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Reacts with water.
IUPAC-namn [3-(metoxikarbonyl)fenyl]borsyra
Formel vikt 179.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.