Läs mer
3-(metoxikarbonyl)fenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11349485
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349485 5 g 5g
11339485 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349485 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18709.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 41221-47-0 | C9H7NO3 | 177,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41221-47-0
Molekylformel C9H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 177.16
MDL-nummer MFCD00037077
InChI-nyckel WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
IUPAC-namn metyl-3-isocyanatbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Smältpunkt 35 °C till 38 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 177.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.