Läs mer
3-(Methoxycarbonyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, TRC
Produktkod. 30465446
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30465446 1 g
30479391 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30465446 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3296981G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methoxycarbonyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1025718-91-5
Molekylformel C13H18BNO4
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H18BNO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)10-6-9(7-15-8-10)11(16)17-5/h6-8H,1-5H3
LEDER O=C(C1=CC(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)=CN=C1)OC
IUPAC-namn methyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinate
Molekylvikt (g/mol) 263.1
Formel vikt 263.13