Läs mer
3-(metoxykarbonyl)pyridin-5-boronsyra, pinakolester, TRC
Produktkod. 30467417
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30467417 100 mg
1 options
Produktkod. 30467417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM329698100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methoxycarbonyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1025718-91-5
Molekylformel C13H18BNO4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18BNO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)10-6-9(7-15-8-10)11(16)17-5/h6-8H,1-5H3
LEDER O=C(C1=CC(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)=CN=C1)OC
IUPAC-namn Metyl 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nikotinat
Molekylvikt (g/mol) 263.1
Formel vikt 263.13