missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methoxychrysene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxychrysene |
| CAS | 36288-19-4 |
| Molekylformel | C19H14O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O/c1-20-15-9-6-14-8-10-17-16-5-3-2-4-13(16)7-11-18(17)19(14)12-15/h2-12H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2ccc3c4ccccc4ccc3c2c1 |
| IUPAC-namn | 3-methoxychrysene |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.31 |
| Formel vikt | 258.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?