Läs mer
3-Metaxicinnamisyra, övervägande trans, 98+%
Produktkod. 11469582
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469582 5 g 5g
11479582 25 g 25g
11489582 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469582 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10723.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 1533748 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1533748
MDL-nummer MFCD00004386
ChEBI CHEBI:64746
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxycinnamic acid
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 117°C to 121°C
Molekylformel C6H7K3O8
Kvantitet 5 g
Beilstein 2209732
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
InChI-nyckel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
IUPAC-namn trikalium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 324.41
PubChem CID 2735208
Formel vikt 178.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.