Läs mer
3-Metaxicinnamisyra, övervägande trans, 98+%
Codice prodotto. 11489582
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11489582 100 g 100g
11469582 5 g 5g
11479582 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11489582 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10723.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 1533748 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1533748
MDL-nummer MFCD00004386
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-Methoxycinnamic acid
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt 117 °C till 121 °C
Molekylformel C10H10O3
Kvantitet 100 g
Synonym 3-methoxycinnamic acid, 3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, trans-3-methoxycinnamic acid, m-methoxycinnamic acid, trans-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methoxyphenyl-, 2e, trans-m-methoxycinnamic acid
InChI-nyckel LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
IUPAC-namn (E)-3-(3-metoxifenyl)prop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 178.19
PubChem CID 637668
Formel vikt 178.19
Procent renhet ≥98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.