Läs mer
3-metoxidifenylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15491988
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491988 25 g 25g
15481988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15491988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55673.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-16-6
Molekylformel C13H13NO
Molekylvikt (g/mol) 199.253
MDL-nummer MFCD00008383
InChI-nyckel MKASXAGBWHIGCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxydiphenylamine, n-phenyl-m-anisidine, benzenamine, 3-methoxy-n-phenyl, n-phenyl-3-methoxyaniline, n1-phenyl-3-methoxyaniline, n-3-methoxyphenyl-n-phenylamine, 3-methoxy-n-phenylbenzenamine, 3-methoxydiphenylamin, 3-methoxy diphenylamine, pubchem13530
PubChem CID 7544
IUPAC-namn 3-metoxi-N-fenylanilin
LEDER COC1=CC=CC(=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxydiphenylamine
Smältpunkt 72°C to 74°C
Färg Vitt till brunt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 199.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver