Läs mer
3'-Methoxyflavonol, MedChemExpress
Produktkod. 16494947
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16494947 50 mg
1 options
Produktkod. 16494947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN6629
MedChemExpress 3'-Methoxyflavonol is a selective agonist of neuromedin U 2 receptor (NMU2R).
3'-Methoxyflavonol is a selective agonist of neuromedin U 2 receptor (NMU2R).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Methoxyflavonol
CAS 76666-32-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H12O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 155 mg/mL (577.80 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1C(O)=C(C2=CC=CC(OC)=C2)OC3=CC=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 268.26
Formel vikt 268.26
Procent renhet 99.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation