Läs mer
3-metoxylfenylboronsyra (innehåller varierande mängder anhydrid), TRC
Produktkod. 30482076
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30482076 100 g
1 options
Produktkod. 30482076 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM260940100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 10365-98-7
Molekylformel C7H9BO3
Kvantitet 100 g
Synonym B-(3-Methoxyphenyl)boronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methyloxyphenyl)boronic Acid, (m-Methoxyphenyl)boronic Acid, 3-Methoxybenzeneboronic Acid, m-Anisylboronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
LEDER COc1cccc(c1)B(O)O
IUPAC-namn (3-metoxifenyl) boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 151.96
Formel vikt 152.0645