missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Methoxymethoxy)estra-1,3,5(10)-trien-17-one Ethylene Ketal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methoxymethoxy)estra-1,3,5(10)-trien-17-one Ethylene Ketal |
| CAS | 401479-68-3 |
| Molekylformel | C22H30O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(Methoxymethoxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O4/c1-21-9-7-18-17-6-4-16(24-14-23-2)13-15(17)3-5-19(18)20(21)8-10-22(21)25-11-12-26-22/h4,6,13,18-20H,3,5,7-12,14H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@]12C3(OCCO3)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(OCOC)=C5)[C@@]4([H])CC2 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S)-3-(methoxymethoxy)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-[1,3]dioxolane] |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.47 |
| Formel vikt | 358.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?