Läs mer
3-(metoxymetylen)-2(3H)-bensofuranon, TRC
Produktkod. 30475588
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30475588 5 g
30470665 100 mg
30472289 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30475588 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2642305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40800-90-6
Molekylformel C10H8O3
Molekylvikt (g/mol) 176.17
IUPAC-namn (3Z)-3-(metoxymetymethylid)-1-benzofuran-2-one
LEDER CO\C=C\1/C(=O)Oc2ccccc12
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(Methoxymethylene)-2(3H)-benzofuranone
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-12-6-8-7-4-2-3-5-9(7)13-10(8)11/h2-6H,1H3/b8-6-
Formel vikt 176.0473