Läs mer
3-metoxyfenol, 97 %
Produktkod. 10783144 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10783144 25 mL Glasflaska 25ml
10471173 5 mL Glasflaska 5ml
10275490 100 mL Glasflaska 100ml
10468350 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10783144 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161060250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 150-19-6 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-19-6
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.14
MDL-nummer MFCD00002267
InChI-nyckel ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol
PubChem CID 9007
ChEBI CHEBI:52678
IUPAC-namn 3-metoxifenol
LEDER COC1=CC=CC(=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -17,0 °C
Färg Brun till rosa-röd
Densitet 1.1450g/mL, 1.145
Kokpunkt 244,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4OH
Brytningsindex 1,5510 till 1,5530
Kvantitet 25 mL
Beilstein 06, 813
Fieser 13,181
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxyphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.