Läs mer
3-metoxyfenol, 97 %
Beskrivning
Det används i syntesen av C(4) symmetrisk calix[4]resorcinaren, 2-nitroso-5-metoxifenol och 6-metoxi-2(3H)-bensoxazolon. Det används också som smakämne. De används också för att göra antioxidanter och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den används vid syntes av C(4) symmetrisk calix[4]resorcinaren, 2-nitroso-5-metoxifenol och 6-metoxi-2(3H)-bensoxazolon. Det används också som smakämne. De används också för att göra antioxidanter och läkemedel.
Löslighet
Delvis löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror, baser, syraklorider och syraanhydrider. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxyphenol |
| Smältpunkt | -18°C |
| Densitet | 1.14 |
| Kokpunkt | 244°C |
| Flampunkt | 124°C (255°F) |
| Odör | Sweet |
| Brytningsindex | 1.552 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2810 |
| Beilstein | 1209898 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 3-Methoxyphenol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxyphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.