Läs mer
3-metoxyfenol, 97 %
Produktkod. 11475213
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475213 500 g 500g
11455213 25 g 25g
11465213 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475213 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12826.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 150-19-6 | C7H8O2 | 124,139 g/mol
Det används i syntesen av C(4) symmetrisk calix[4]resorcinaren, 2-nitroso-5-metoxifenol och 6-metoxi-2(3H)-bensoxazolon. Det används också som smakämne. De används också för att göra antioxidanter och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används vid syntes av C(4) symmetrisk calix[4]resorcinaren, 2-nitroso-5-metoxifenol och 6-metoxi-2(3H)-bensoxazolon. Det används också som smakämne. De används också för att göra antioxidanter och läkemedel.
Löslighet
Delvis löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror, baser, syraklorider och syraanhydrider. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-19-6
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.139
MDL-nummer MFCD00002267
InChI-nyckel ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol
PubChem CID 9007
ChEBI CHEBI:52678
IUPAC-namn 3-metoxifenol
LEDER COC1=CC=CC(=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenol
Smältpunkt -18 °C
Densitet 1.14
Kokpunkt 244 °C
Flampunkt 124 °C (255 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.552
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1209898
Löslighetsinformation Delvis löslig i vatten.
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.