Läs mer
3-Metaxifenol, Mikromol™
Produktkod. 18092200
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18092200 100 mg
1 options
Produktkod. 18092200 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0007.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Metaxifenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenol
CAS 150-19-6
Analyt- eller komponentnamn 3-Methoxyphenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Guaiacol Imp. H (EP), 3-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity H
LEDER COc1cccc(O)c1
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 124,139 g/mol