Läs mer
3-metoxifenol, TRC
Produktkod. 30473886
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30473886 10 g
1 options
Produktkod. 30473886 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26530510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenol
CAS 150-19-6
Molekylformel C7 H8 O2
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. H (EP)
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
LEDER COc1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-metoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Formel vikt 124.0524