Läs mer
3-metoxifenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxyphenol |
| CAS | 150-19-6 |
| Molekylformel | C7 H8 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. H (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 3-metoxyfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vikt | 124.0524 |