Läs mer
3-Metaxifenoxyättiksyra, 97+%
Produktkod. 11364454
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364454 5 g 5g
11374454 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364454 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01100.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2088-24-6 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2088-24-6
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00014357
InChI-nyckel AHDPQRIYMMZJTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenoxy acetic acid, 3-methoxyphenoxyacetic acid, 2-3-methoxyphenoxy acetic acid, acetic acid, 3-methoxyphenoxy, m-methoxy phenoxy acetic acid, m-methoxyphenoxyacetic acid, aurora 22719, acmc-20an1j, 3-methoxyphenoxy-acetic acid, 3-methoxy-phenoxy-acetic acid
PubChem CID 74969
IUPAC-namn 2-(3-metoxifenoxi)ättiksyra
LEDER COC1=CC=CC(OCC(O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenoxyacetic acid
Smältpunkt 116°C to 119°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1876898
Formel vikt 182.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.