missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| CAS | 39232-91-2 |
| Molekylformel | C7H10N2O . (HCl) |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (3-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Methoxyphenyl)hydrazine Monohydrochloride, [3-(Methyloxy)phenyl]hydrazine Monohydrochloride, m-Methoxyphenylhydrazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-3-6(5-7)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H |
| LEDER | COC1=CC=CC(=C1)NN.Cl |
| IUPAC-namn | (3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.63 |
| Formel vikt | 174.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?