Läs mer
3-metoxifynylisocyanat, 99 %
Produktkod. 11445757
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445757 5 g 5g
11455757 25 g 25g
11465757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24329.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18908-07-1 | C8H7NO2 | 149,149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18908-07-1
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.149
MDL-nummer MFCD00002019
InChI-nyckel NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
PubChem CID 87843
IUPAC-namn 1-isocyanato-3-metoxibensen
LEDER COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenyl isocyanate
Densitet 1.138
Kokpunkt 94°C to 95°C (10 mmHg)
Flampunkt 96°C (204°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 775986
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 149.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.