Läs mer
3-metoxifenyleddiksyra, 97 %
Produktkod. 11484373
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484373 5 g 5g
11494373 25 g 25g
11404383 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484373 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10951.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1798-09-0 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
En fluorimetrisk metod för uppskattning av 4-hydroxi-3-metoxifenylättiksyra (homovanillinsyra) har utvecklats och applicerats på normal hjärnvävnad. Närvaron av homovanillinsyra i kaudatkärnan hos normala djur av flera arter har visats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En fluorimetrisk metod för uppskattning av 4-hydroxi-3-metoxifenylättiksyra (homovanillinsyra) har utvecklats och tillämpats på normal hjärnvävnad. Närvaron av homovanillinsyra i kaudatkärnan hos normala djur av flera arter har visats.
Löslighet Löslig i kloroform
och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1798-09-0
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00004334
InChI-nyckel LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylacetic acid, 2-3-methoxyphenyl acetic acid, m-methoxyphenylacetic acid, 3-methoxyphenyl acetic acid, 3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-methoxy, acetic acid, m-methoxyphenyl, unii-25xlo0t6my, 3-methoxy-phenyl-acetic acid, 25xlo0t6my
PubChem CID 15719
IUPAC-namn 2-(3-metoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenylacetic acid
Smältpunkt 67°C to 72°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2614004
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform and Ethyl Acetate.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.