Läs mer
3-metoxifenyleddiksyra, 99,5 %
Produktkod. 10645942 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10645942 25 g Glasflaska 25g
10091280 5 g Glasflaska 5g
10703475 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10645942 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126010250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 1798-09-0 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1798-09-0
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00004334
InChI-nyckel LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylacetic acid, 2-3-methoxyphenyl acetic acid, m-methoxyphenylacetic acid, 3-methoxyphenyl acetic acid, 3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-methoxy, acetic acid, m-methoxyphenyl, unii-25xlo0t6my, 3-methoxy-phenyl-acetic acid, 25xlo0t6my
PubChem CID 15719
IUPAC-namn 2-(3-metoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenylacetic acid
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 71,0 °C till 73,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99.50%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CH2CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, I, 82
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxyphenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.