Läs mer
3-metoxifenyleddiksyra, TRC
Produktkod. 30483936
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30483936 25 g
1 options
Produktkod. 30483936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26577025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 1798-09-0
Molekylformel C9 H10 O3
Kvantitet 25 g
Synonym Benzeneacetic acid','3-methoxy-, Acetic acid','(m-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxybenzeneacetic acid, (3-Methoxyphenyl)acetic acid, (m-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Methoxyphenyl)acetic acid, [3-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, m-Anisylacetic acid, 3-Methoxyphenylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1cccc(CC(=O)O)c1
IUPAC-namn 2-(3-metoxyfenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063