Läs mer
3-Methoxyphenylacetone, 97%
Produktkod. 11429956
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429956 5 g 5g
11419956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20916.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3027-13-2 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
3-metoxifenylaceton används vid framställning av optiskt aktiva cyanohydriner. Det används också vid syntes av aktiva föreningar i centrala nervsystemet (CNS). Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av 4-amino-3-metoxipropiofenon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-metoxifenylaceton används vid framställning av optiskt aktiva cyanohydriner. Det används också vid syntes av aktiva föreningar i centrala nervsystemet (CNS). Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av 4-amino-3-metoxipropiofenon.
Löslighet
Blandbar med dimetylsulfoxid.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3027-13-2
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00008771
InChI-nyckel RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylacetone, 1-3-methoxyphenyl propan-2-one, 1-3-methoxyphenyl acetone, 3-methoxyphenyl acetone, m-methoxyphenyl acetone, m-methoxyphenylacetone, 2-propanone, 1-3-methoxyphenyl, 3-methoxyphenyl methyl ketone, acmc-1ai0k
PubChem CID 76410
IUPAC-namn 1-(3-metoxifenyl)propan-2-on
LEDER COC1=CC=CC(CC(C)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenylacetone
Densitet 1.078
Kokpunkt 258°C to 260°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5252
Kvantitet 5 g
Beilstein 2044357
Löslighetsinformation Miscible with dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 164.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.