Läs mer
3-Methoxyphenylacetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxyphenylacetone |
| CAS | 3027-13-2 |
| Molekylformel | C10 H12 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Propanone, 1-(3-methoxyphenyl)-, 2-Propanone, (m-methoxyphenyl)- (6CI,7CI), 2-Propanone, 1-(m-methoxyphenyl)- (8CI), 1-(3-Methoxyphenyl)-2-propanone, (3-Methoxyphenyl)acetone, (m-Methoxyphenyl)acetone, 1-(3-Methoxyphenyl)acetone, 1-(m-Methoxyphenyl)-2-propanone, 3-Methoxybenzyl methyl ketone, 3'-Methoxyphenyl-2-propanone, m-Methoxybenzyl methyl ketone, m-Methoxyphenylacetone, meta-Methoxyphenylacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)6-9-4-3-5-10(7-9)12-2/h3-5,7H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cccc(CC(=O)C)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-methoxyphenyl)propan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2011 |
| Formel vikt | 164.0837 |