Läs mer
3-Methoxyphenylacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 19924-43-7 |
| Molekylformel | C9H9NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Methoxybenzeneacetonitrile, (m-Methoxyphenyl)acetonitrile, (3-Methoxyphenyl)acetonitrile, (m-Methoxyphenyl)acetonitrile, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile, 3-Methoxybenzeneacetonitrile, 3-Methoxybenzyl Cyanide, Limnanthin Nitrile, NSC 143401, m-Methoxybenzyl Cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5H2,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(CC#N)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vikt | 147.0684 |