Läs mer
3-metoxifenylacetylen, 96 %
Produktkod. 15471438
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471438 250 mg 250mg
15451438 1 g 1g
15461438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55254.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 768-70-7 | C9H8O | 132,16 g/mol
Det är en användbar aromatisk förening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det är en användbar aromatisk förening.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaring: Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara på en sval, mörk och välventilerad plats och borta från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-70-7
Molekylformel C9H8O
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00160810
InChI-nyckel ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethynylanisole, 3-methoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-3-methoxy-benzene, benzene, 1-ethynyl-3-methoxy, 3-ethynyl-1-methoxybenzene, 1-etynyl-3-methoxy-benzene, 3-ethynyl-anisole, m-methoxyphenylacetylene, 3-ethynylanisole 96
PubChem CID 640753
IUPAC-namn 1-etynyl-3-metoxibensen
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenylacetylene
Densitet 1.04
Kokpunkt 204 °C till 210 °C
Flampunkt 76 °C (169 °F)
Brytningsindex 1.555
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 132.16
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.