Läs mer
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate, 97%, dry wt. basis, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379126
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379126 1 g 1g
11389126 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20263.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 32025-65-3 | Molecular Formula: C9H8O3 | Molecular Weight: 164.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32025-65-3
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD08533286
InChI-nyckel SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 21155397
IUPAC-namn 2-(3-metoxifenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Smältpunkt 94 °C till 98 °C
Kokpunkt 95 °C till 98 °C (0,05 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1935225
Formel vikt 164.16 (Vattenfattig)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.