Läs mer
3-metoxifenylglyoxalhydrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10704482
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10704482 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10704482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00228DE
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
CAS 32025-65-3
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H8O3
MDL-nummer MFCD08533286
Kvantitet 5 g
Synonym 3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
InChI-nyckel SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
IUPAC-namn 2-(3-metoxifenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 164.16
PubChem CID 21155397
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%