Läs mer
3-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 98%
Produktkod. 11327985
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327985 1 g 1g
11337985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08091.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 39232-91-2 | C7H11ClN2O | 174.628 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39232-91-2
Molekylformel C7H11ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 174.628
MDL-nummer MFCD00044416
InChI-nyckel GMXFZBZOVZOYNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 3-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-methoxyphenyl-, monohydrochloride, 3-methoxy-phenylhydrazine hydrochloride, acmc-20an1f, ksc491e7n, 3-methoxyphenyl-hydrazine hcl, 3-methoxyphenylhydrazine, hcl, 3-methoxyphenylhydrazin hydrochloride, m-methoxyphenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 2723940
IUPAC-namn (3-methoxyphenyl)hydrazine;hydrochloride
LEDER COC1=CC=CC(=C1)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∽142°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 5304389
Formel vikt 174.63
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.