Läs mer
3-metoxifenylisotiocyanat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10483014
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10483014 25 g 25g
10392963 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10483014 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00330EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3125-64-2
Molekylformel C8H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 165.21
MDL-nummer MFCD00040335
InChI-nyckel WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
PubChem CID 137832
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-3-metoxibensen
LEDER COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenylisothiocyanate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.1790g/mL
Analysprocentintervall 97+%
Linjär formel CH3OC6H4NCS
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.22
Procent renhet 97%