Läs mer
3-metoxifenylmagnesiumbromid, 1,0 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15431586
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431586 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15431586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54780.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 36282-40-3 | C7H7BrMgO | 211,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 36282-40-3
Molekylformel C7H7BrMgO
MDL-nummer MFCD00672002
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym 3-methoxyphenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxyphenylmagnesium bromide solution, 3-methoxyphenylmagnesiumbromide, 3-methoxyphenylmagnesiumbromid, bromo 3-methoxyphenyl magnesium, 3-methoxy phenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl-magnesium bromide, m-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxylphenyl magnesium bromide, grignard reagent
InChI-nyckel AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=CC=CC([Mg]Br)=C1
IUPAC-namn magnesium(2+) anisolbromid
Molekylvikt (g/mol) 211.34
PubChem CID 4605969
Formel vikt 211.34
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.0M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.