Läs mer
3-Methoxyphenylzinc iodide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxyphenylzinc iodide |
| Namnnotering | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 300825-30-3 |
| Densitet | 0.999 |
| Molekylformel | C7H7IOZn |
| MDL-nummer | MFCD01311443 |
| Kvantitet | 50 mL |
| UN-nummer | UN3399 |
| Känslighet | Air sensitive; May form a precipitate |
| Synonym | 3-methoxyphenylzinc iodide, 3-methoxyphenylzinc iodide solution, zinc, iodo 3-methoxyphenyl, 3-methoxyphenylzinciodide, iodo 3-methoxyphenyl zinc, 3-methoxyphenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-methoxyphenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 3-methoxyphenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
| Visa mer |