Läs mer
3-Methoxyphthalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxyphthalic Acid |
| CAS | 14963-97-4 |
| Molekylformel | C9 H8 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Methoxyphthalic Acid, 3-Methoxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 3-Methoxy-phthalic Acid, 3-Methoxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 3-Methoxyphthalic Acid, NSC 239374 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O5/c1-14-6-4-2-3-5(8(10)11)7(6)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | COc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-methoxyphthalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.157 |
| Formel vikt | 196.037 |