Läs mer
3-Methoxypiperidine hydrochloride, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7033936
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478017 250 mg 250mg
15468017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51138.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 688809-94-1
Molekylformel C6H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 151.634
MDL-nummer MFCD06800959
InChI-nyckel ZRDDHBSVIQRILE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypiperidine hydrochloride, 3-methoxy-piperidine hydrochloride, 3-methoxypiperidine hcl, 3-methoxy piperidine hcl, piperidine, 3-methoxy-, hydrochloride, 3-methoxypiperidine-hydrogen chloride 1/1, 4045-29-8 3-methoxypiperidine hydrochloride
PubChem CID 23142000
IUPAC-namn 3-methoxypiperidine;hydrochloride
LEDER COC1CCCNC1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxypiperidine hydrochloride
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 151.64