Läs mer
3-Methoxypropane-1-sulfonyl Fluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxypropane-1-sulfonyl Fluoride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9FO3S/c1-8-3-2-4-9(5,6)7/h2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 156.0256 |