Läs mer
3-Methoxypropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxypropanoic Acid |
| CAS | 2544-06-1 |
| Molekylformel | C4H8O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Methoxypropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| LEDER | COCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-methoxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.11 |
| Formel vikt | 104.0473 |