Läs mer
3-Methoxypropionitrile, 98%
Produktkod. 10707592 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10707592 500 mL Glasflaska 500ml
10347181 100 mL Glasflaska 100ml
10197463 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10707592 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 257445000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-67-8 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-67-8
Molekylformel C4H7NO
Molekylvikt (g/mol) 85.11
MDL-nummer MFCD00001958
InChI-nyckel OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
PubChem CID 61032
IUPAC-namn 3-metoxipropannitril
LEDER COCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxypropionitrile
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -62.9°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9380g/mL, 0.938
Kokpunkt 164.0°C to 165.0°C
Flampunkt 66°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH2CH2CN
Brytningsindex 1.4020 to 1.4040
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: 335g/L (20°C)
Formel vikt 85.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.