Läs mer
3-Methoxypropionitrile, 99%
Produktkod. 11347116
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347116 100 mL 100ml
11357116 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07055.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-67-8 | C4H7NO | 85.106 g/mol
3-metoxipropionitril används som en komponent i högeffekts litiumjonbatterier. Det används som farmaceutiska mellanprodukter. Det fungerar som ett bra lösningsmedel för plastpolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-metoxipropionitril används som en komponent i högeffekts litiumjonbatterier. Det används som farmaceutiska mellanprodukter. Det fungerar som ett bra lösningsmedel för plastpolymerer.
Löslighet
Lösligt i vatten. (540 g/L) vid °25 C.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Starka syror, Starka baser. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-67-8
Molekylformel C4H7NO
Molekylvikt (g/mol) 85.106
MDL-nummer MFCD00001958
InChI-nyckel OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
PubChem CID 61032
IUPAC-namn 3-metoxipropannitril
LEDER COCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxypropionitrile
Smältpunkt -63 °C
Densitet 0.938
pH 6.8
Kokpunkt 164°C to 165°C
Flampunkt 66°C (150°F)
Odör Weak
Brytningsindex 1.403
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1739284
Löslighetsinformation Soluble in water. (540g/L) at 25°C.
Formel vikt 85.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.