Läs mer
3-Methoxypropionitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxypropionitrile |
| CAS | 110-67-8 |
| Molekylformel | C4H7NO |
| Kvantitet | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3 |
| LEDER | COCCC#N |
| IUPAC-namn | 3-methoxypropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.1 |
| Formel vikt | 85.0528 |