Läs mer
3-metoxipropylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10327504
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10327504 10 g 10g
10001894 50 g 50g
10729425 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10327504 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL04220EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 17702-11-3
Molekylformel C5H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 131.193
MDL-nummer MFCD00022063
InChI-nyckel UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
PubChem CID 140274
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-3-metoxipropan
LEDER COCCCN=C=S
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Methoxypropyl isothiocyanate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 131.2
Procent renhet 97%