Läs mer
3-Methoxypropyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11472238
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472238 5 g 5g
11482238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15216.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17702-11-3
Molekylformel C5H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 131.193
MDL-nummer MFCD00022063
InChI-nyckel UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
PubChem CID 140274
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-3-metoxipropan
LEDER COCCCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxypropyl isothiocyanate
Densitet 1.03
Kokpunkt 119°C to 120°C (35 mmHg)
Flampunkt 77°C (170°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1751281
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 131.2
Procent renhet 98%