Läs mer
Thermo Scientific™ 3-metoxipropylamin, 99 %
Produktkod. 11491097
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491097 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 11491097 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B24095.AU
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5332-73-0 | C4H11NO | 89,14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 5332-73-0
Smältpunkt <-70°
Densitet 0.872
Kokpunkt 117-119°
Flampunkt 27°(81 °F)
Molekylformel C4H11NO
MDL-nummer MFCD00014831
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN2734
Synonym 1-Amino-3-methoxypropane;
InChI-nyckel FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCCN
IUPAC-namn 3-metoxipropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 89.14
Formel vikt 89.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska