Läs mer
3-metoxipropylamin, 99 %
Produktkod. 11401107
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401107 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11401107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24095.AK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5332-73-0 | C4H11NO | 89,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxypropylamine
CAS 5332-73-0
Smältpunkt <-70 °C
Densitet 0.872
Kokpunkt 117 °C till 119 °C
Flampunkt 27 °C (81 °F)
Odör Aminliknande
Molekylformel C4H11NO
Brytningsindex 1.4175
MDL-nummer MFCD00014831
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2734
Beilstein 878144
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Synonym 3-methoxypropylamine, 1-propanamine, 3-methoxy, 1-amino-3-methoxypropane, 3-aminopropyl methyl ether, 3-methyoxypropylamine, 3-methoxy-n-propylamine, 3-methoxy-1-propanamine, propylamine, 3-methoxy, 3-mpa, propanolamine methyl ether
InChI-nyckel FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCCN
IUPAC-namn 3-metoxipropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 89.14
PubChem CID 1672
Formel vikt 89.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxypropylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxypropylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.